Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Ricariche
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15801505 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 20 μL
20 to 300 μL
50 to 1000 μL
50 to 1250 μL
Da 2 a 200 μl
Quantità:
480 tips (10 trays x 48 tips)
960 puntali (10 vassoi da 96 puntali)
960 tips (10 racks x 96 tips)
960 tips (10 trays x 96 tips)
Dimensione della confezione:
pezzi 480
pezzi 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
15801505 50 to 1000 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15811505 50 to 1250 μL 960 tips (10 racks x 96 tips) pezzi 960
15821505 0.25 to 2.5 mL 480 tips (10 trays x 48 tips) pezzi 480
15831505 50 to 1250 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15851495 0.1 to 10 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15861495 0.1 to 20 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15871495 0.5 to 20 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15881495 Da 2 a 200 μl 960 puntali (10 vassoi da 96 puntali) pezzi 960
15891495 20 to 300 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15801505 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030073479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.10€
    74.50€ / pezzi 960
    Risparmia 8.60€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Le ricariche Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ rappresentano una combinazione perfetta che consente l'inserimento e l'espulsione del puntale con una forza ridotta, assicurando una tenuta completa.
  • Reduced waste as compared with disposable racks
  • The refill trays can be autoclaved up to 121°C, in packaging and without foil, for subsequent use
  • The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
  • Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
  • Color-coded trays for simple volume and pipette identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 to 1000 μL
Filtrato Non-filtered
Colore Natural
Colore rack Blue
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 71mm
Dichiarazioni di pulizia Eppendorf Quality™
Imballaggio Reloads
Quantità 960 tips (10 trays x 96 tips)
Codice colore Blu
Product Line epT.I.P.S.