Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Ricariche
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15861495 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 20 μL
20 to 300 μL
50 to 1000 μL
50 to 1250 μL
Da 2 a 200 μl
Quantità:
480 tips (10 trays x 48 tips)
960 puntali (10 vassoi da 96 puntali)
960 tips (10 racks x 96 tips)
960 tips (10 trays x 96 tips)
Dimensione della confezione:
pezzi 480
pezzi 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità unitSize
15861495 0.1 to 20 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15801505 50 to 1000 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15811505 50 to 1250 μL 960 tips (10 racks x 96 tips) pezzi 960
15821505 0.25 to 2.5 mL 480 tips (10 trays x 48 tips) pezzi 480
15831505 50 to 1250 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15851495 0.1 to 10 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15871495 0.5 to 20 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15881495 Da 2 a 200 μl 960 puntali (10 vassoi da 96 puntali) pezzi 960
15891495 20 to 300 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15861495 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030073398
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le ricariche Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ rappresentano una combinazione perfetta che consente l'inserimento e l'espulsione del puntale con una forza ridotta, assicurando una tenuta completa.
  • Reduced waste as compared with disposable racks
  • The refill trays can be autoclaved up to 121°C, in packaging and without foil, for subsequent use
  • The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
  • Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
  • Color-coded trays for simple volume and pipette identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 to 20 μL
Filtrato Non-filtered
Colore Natural
Colore rack Medium gray
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 40mm
Dichiarazioni di pulizia Eppendorf Quality™
Imballaggio Reloads
Quantità 960 tips (10 trays x 96 tips)
Codice colore Grigio medio
Product Line epT.I.P.S.