Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Ricariche
Codice prodotto. 15881495 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 20 μL
20 to 300 μL
50 to 1000 μL
50 to 1250 μL
Da 2 a 200 μl
Quantità:
480 tips (10 trays x 48 tips)
960 puntali (10 vassoi da 96 puntali)
960 tips (10 racks x 96 tips)
960 tips (10 trays x 96 tips)
Dimensione della confezione:
pezzi 480
pezzi 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
15881495 Da 2 a 200 μl 960 puntali (10 vassoi da 96 puntali) pezzi 960
15801505 50 to 1000 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15811505 50 to 1250 μL 960 tips (10 racks x 96 tips) pezzi 960
15821505 0.25 to 2.5 mL 480 tips (10 trays x 48 tips) pezzi 480
15831505 50 to 1250 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15851495 0.1 to 10 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15861495 0.1 to 20 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15871495 0.5 to 20 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
15891495 20 to 300 μL 960 tips (10 trays x 96 tips) pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15881495 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030073436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.10€
    74.50€ / pezzi 960
    Risparmia 8.60€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Le ricariche Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ rappresentano una combinazione perfetta che consente l'inserimento e l'espulsione del puntale con una forza ridotta, assicurando una tenuta completa.
  • Rifiuti ridotti rispetto ai rack monouso
  • I vassoi di ricarica sono autoclavabili fino a 121 °C, nella confezione e senza pellicola, per un uso successivo
  • Il sistema di ricarica, a seconda delle dimensioni del puntale, è confezionato sia in versione a due lati che impilabile
  • Disponibili in gradi di purezza di qualità Eppendorf e PCR clean
  • Vassoi con codice colore per una facile identificazione del volume e della pipetta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 2 a 200 μl
Filtrato Non-filtered
Colore Naturale
Colore rack Giallo
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema metrico) 53 mm
Dichiarazioni di pulizia Qualità Eppendorf™
Imballaggio Ricariche
Quantità 960 puntali (10 vassoi da 96 puntali)
Codice colore Giallo
Product Line epT.I.P.S.