Learn More
Eppendorf™ Confezione di pipette Reference™ 2 - Offerta Pick-a-Pack
Sfoglia Tutto Eppendorf ProdottiDescrizione
- Sistema di pipettaggio integrato con tecnologia RFID interna
- Numero di serie stampato su diversi componenti della pipetta
- Pipetta codificata a colori e con etichettatura del volume per un'identificazione rapida del volume/formato di puntale
- Parte superiore della pipetta rotonda, per consentire di operare in qualsiasi posizione
- Display a quattro cifre per un'impostazione precisa, rapida e sicura del volume (blocco volume incluso)
- Cono a molla per ridurre gli sforzi durante il funzionamento/l'espulsione
- Impugnatura superiore resistente, parti mobili e bordi esterni in acciaio inossidabile, per conferire maggiore robustezza alla pipetta
- Elevata flessibilità, con possibilità di rimuovere i coni singolarmente
- Allineamento continuo e preciso della pipetta durante l'operazione
- Pipetta completamente autoclavabile con superficie liscia e bordi leggermente ruvidi
- Funzionamento con un solo pulsante
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Assorted |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Reference 2 |
| Tipo | Confezione di pipette Reference 2 |
| Volume (sistema metrico) | 2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL |
| Include | Tre pipette con vol. regolabile: 2-20 μl/giallo, 20-200 μl, 100-1000 μl |
| Tipo di imballaggio | epT.I.P.S Box 2.0 |
| Quantità | 3 x 96 tips |