Learn More
Eppendorf™ Confezione di pipette Reference™ 2 - Offerta Pick-a-Pack
Codice prodotto. 15773499 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
0.5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
100-1000 μL, 0.5-5 mL, 1-10 mL
2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
Dimensione della confezione:
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15773499 100-1000 μL, 0.5-5 mL, 1-10 mL 1 set
15763499 2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 set
15753499 0.5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL 1 set
17894601 0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15773499 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4924000924
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
Minimize risk of aerosol contamination and reduce thumb strain with these variable volume pipettes. Eppendorf™ Reference™ 2 Variable Volume Pipettes are ideal for pipetting and mixing liquids, filling of plates, gels and reaction vessels, and phase extraction and removal of supernatants. Available in packs of three, four and six.
  • Sistema di pipettaggio integrato con tecnologia RFID interna
  • Numero di serie stampato su diversi componenti della pipetta
  • Pipetta codificata a colori e con etichettatura del volume per un'identificazione rapida del volume/formato di puntale
  • Parte superiore della pipetta rotonda, per consentire di operare in qualsiasi posizione
  • Display a quattro cifre per un'impostazione precisa, rapida e sicura del volume (blocco volume incluso)
  • Cono a molla per ridurre gli sforzi durante il funzionamento/l'espulsione
  • Impugnatura superiore resistente, parti mobili e bordi esterni in acciaio inossidabile, per conferire maggiore robustezza alla pipetta
  • Elevata flessibilità, con possibilità di rimuovere i coni singolarmente
  • Allineamento continuo e preciso della pipetta durante l'operazione
  • Pipetta completamente autoclavabile con superficie liscia e bordi leggermente ruvidi
  • Funzionamento con un solo pulsante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Assorted
Numero di canali 1
Product Line Reference 2
Tipo Confezione di pipette Reference 2
Volume (sistema metrico) 100-1000 μL, 0.5-5 mL, 1-10 mL
Include Tre pipette con volume regolabile: da 0.1 a 1 ml, da 0.5 a 5 ml, da 1 a 10 ml
Tipo di imballaggio 1 x epT.I.P.S.™ Box 2.0, 2 x epT.I.P.S. sample bags