Learn More
Eppendorf™ Confezione di pipette Reference™ 2 - Offerta Pick-a-Pack
Codice prodotto. 17894601 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
0.5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
100-1000 μL, 0.5-5 mL, 1-10 mL
2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
Dimensione della confezione:
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
17894601 0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 set
15763499 2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 set
15753499 0.5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL 1 set
15773499 100-1000 μL, 0.5-5 mL, 1-10 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17894601 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4924000940
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Minimize risk of aerosol contamination and reduce thumb strain with these variable volume pipettes. Eppendorf™ Reference™ 2 Variable Volume Pipettes are ideal for pipetting and mixing liquids, filling of plates, gels and reaction vessels, and phase extraction and removal of supernatants. Available in packs of three, four and six.
  • Pipetta a cuscino d'aria meccanica con precisione ed esattezza eccezionali, azionata con un solo pulsante
  • Grazie al suo innovativo funzionamento a singolo pulsante, Reference 2 permette di maneggiare la pipetta in modo rapido ed ergonomico, con uno sforzo ridotto e un'attiva riduzione dell'aerosol. Un chiaro feedback tattile consente di evitare l'espulsione accidentale del puntale
  • Display a 4 cifre con finestra di ingrandimento per l'impostazione e l'identificazione rapida e sicura del volume (chiaramente visibile da ogni angolo), incl. il blocco del volume
  • Il cono del puntale a molla migliora la riproducibilità da un utente all'altro e l'ergonomia riducendo la forza richiesta per l'attacco del puntale
  • La straordinaria superficie liscia e l'autoclavabilità garantiscono una decontaminazione efficiente rendendolo il compagno ideale se si lavora in condizioni sterili
  • Una regolazione temporanea permette una semplice regolazione della vostra Reference 2 per un pipettaggio più accurato di liquidi differenti o, in caso di condizioni esterne variabili, senza il bisogno di una calibrazione completa
  • Disponibile come pipetta monocanale a volume fisso o variabile nonché da 8 o 12 canali
  • Le varianti della pipetta Reference 2 multicanale offrono un'elevata flessibilità, incluso un cono del puntale a molla che può essere opzionalmente attivato/disattivato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Serial number specific certificate
Punte compatibili Universal tips, epT.I.P.S.™, ep Dualfilter T.I.P.S.™
Descrizione Single-Button Operation
Autoclavabile Autoclavable
Colore Assorted
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene, Polycarbonate, Polyetherimide
Numero di canali 1
Product Line Reference 2
Tipo 6-Pipette Multipack
Volume (sistema metrico) 0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting of Aqueous Liquids
Da utilizzare con (apparecchiatura) Air Cushion System
Include 6 Variable Volume Pipettes
Tipo di imballaggio 1 x Pipette Carousel 2, 6 x epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 tips