Learn More
Eppendorf Pipette a volume variabile Reference™ 2
Codice prodotto. 15743479 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.1-2.5 μl
0.25-2.5 ml
0.5-10 μl
0.5-5 ml
1 to 10 mL
2-20 μl
30-300 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio chiaro
Grigio medio
Grigio scuro
Rosso
Turchese
Viola
Incrementi:
0.002 μl
0.01 μl
0.02 μl
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
2 μl
5 μl
10 μ l
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Incrementi Dimensione della confezione
15743479 0.5-10 μl Grigio medio 0.01 μl Pezzo
15733479 0.1-2.5 μl Grigio scuro 0.002 μl Pezzo
15753479 2-20 μl Grigio chiaro 0.02 μl Pezzo
15763479 Da 2 a 20 μl Giallo 0.02 μl Pezzo
15773479 Da 10 a 100 μl Giallo 0,1 μl Pezzo
15783479 Da 20 a 200 μl Giallo 0.2 μl Pezzo
15793479 30-300 μl Arancione 0.2 μl Pezzo
15703489 μ Blu 1 μl Pezzo
15723489 0.5-5 ml Viola 5 μl Pezzo
15713489 0.25-2.5 ml Rosso 2 μl Pezzo
15733489 1 to 10 mL Turchese 10 μ l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15743479 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 4924000029
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Pipette a volume variabile per ridurre al minimo il rischio di contaminazione da aerosol e affaticamenti del pollice. Le pipette a volume variabile Eppendorf™ Reference™ 2 sono ideali per il pipettaggio e la miscelazione di liquidi, il riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione, estrazione di fase e rimozione di surnatanti.
  • Sistema di pipettaggio integrato con tecnologia RFID interna
  • Il numero di serie è stampato su più componenti della pipetta
  • Pipetta con codice colore ed etichetta volumetrica per una rapida identificazione di dimensione volume/punta
  • La parte superiore arrotondata della pipetta consente di lavorare in ogni posizione
  • Display a quattro cifre per un'impostazione del volume precisa, rapida e sicura (blocco del volume incluso)
  • Il cono del puntale caricato a molla riduce lo sforzo durante il funzionamento/l'espulsione
  • Il manico superiore, le parti mobili e i bordi esterni resistenti in acciaio inox rendono la pipetta robusta
  • Elevata flessibilità con possibilità di rimuovere i singoli coni
  • Garantisce un allineamento continuo e identico delle pipette durante il processo di lavoro
  • Pipetta completamente autoclavabile con superficie liscia e bordi leggermente ruvidi
  • Funzionamento con un solo pulsante
  • Cono del puntale a molla, parti mobili, bordi esterni in acciaio inox con area di etichettatura personalizzabile
  • Impugnatura ergonomica con sforzo di funzionamento ridotto
  • Espulsione del puntale semplice e rapida con riduzione attiva dell'aerosol
  • Riduzione del disturbo degli arti superiori da lavoro perché non è necessario spostare il pollice lateralmente
  • Feedback tattile prima dell'espulsione del puntale
  • Elevata precisione e accuratezza per risultati di pipettaggio affidabili
  • Regolazione secondaria intuitiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Grigio medio
Da utilizzare con Pipette Tip 20 μL
Numero di canali 1
Product Line Reference 2
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 0.5-10 μl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con puntali per pipette da 20 μl
Include epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips
Incrementi 0.01 μl