Learn More
Eppendorf™ Pipette Research™ plus
Codice prodotto. 16212401 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 to 20 μL
120 to 1200 μL
5 to 100 μL
Da 0.5 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 30 a 300 μl
Numero di canali:
8
12
16
24
Colore:
Arancione
Giallo
Grigio medio
Light Yellow
Rosa Chiaro
Verde Scuro
Include:
ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero di canali Colore Include Dimensione della confezione
16212401 120 to 1200 μL 8 Verde Scuro epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips Pezzo
15773469 Da 0.5 a 10 μl 8 Grigio medio ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips Pezzo
15793469 Da 10 a 100 μl 8 Giallo epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips Pezzo
15713479 Da 30 a 300 μl 8 Arancione epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips Pezzo
15783469 Da 0.5 a 10 μl 12 Grigio medio epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips Pezzo
15703479 Da 10 a 100 μl 12 Giallo epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips Pezzo
15723479 Da 30 a 300 μl 12 Arancione epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips Pezzo
16262421 120 to 1200 μL 12 Verde Scuro epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips Pezzo
16202401 5 to 100 μL 24 Light Yellow epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips Pezzo
16282391 1 to 20 μL 24 Rosa Chiaro epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips Pezzo
16292391 5 to 100 μL 16 Light Yellow epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips Pezzo
16272391 1 to 20 μL 16 Rosa Chiaro epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 16212401 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 3125000214
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
Aggiungi al carrello
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette sono dotate di un cono a molla, un'opzione di regolazione secondaria e un display del volume migliorato.
  • La funzione di regolazione del volume consente di raggiungere il volume desiderato in pochi rapidi giri
  • Pulsante di controllo ed espulsore a basso sforzo posizionati per favorire l'ergonomia
  • Display del volume a 4 cifre, visualizzazione ingrandita
  • Display di calibrazione e apertura per regolazione di liquidi e volumi specifici
  • Le pipette sfruttano il rinomato PhysioCare Concept™, per un minore sforzo della mano e del braccio durante il pipettaggio, bilanciamento costante e sforzo minimo da parte dell'utente
  • Il blocco rapido agevola la rimozione e la manutenzione della parte inferiore (non disponibile per pipette da 5 e 10 ml)
  • Il cono a molla aderisce perfettamente al puntale (non disponibile per pipette da 5 e 10ml)
  • Autoclavaggio senza smontaggio
Applicazioni
  • Pipettaggio di liquidi
  • Miscelazione di liquidi
  • Riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione
  • Estrazione di fase e rimozione di surnatanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria None
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Verde Scuro
Modello Research Plus
Numero di canali 8
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) 120 to 1200 μL
Display 4 cifre
Stile delle dita Ergonomico
Include epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips