Learn More
Eppendorf™ Pipettatori a volume fisso Research plus™
Codice prodotto. 15733469 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Accuracy:
±0.6%
±0.7%
±0.8%
±1%
±1.2%
Colore:
Blu
Giallo
Grigio
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Accuracy Colore Dimensione della confezione
15733469 200 μl ±0.6% Blu Pezzo
15753459 10 μl ±1.2% Grigio Pezzo
15763459 10 μl ±1.2% Giallo Pezzo
15773459 20 μl ±0.8% Grigio Pezzo
15783459 20 μl ±1% Giallo Pezzo
15793459 25 μl ±1% Giallo Pezzo
15703469 50 μl ±0.7% Giallo Pezzo
15713469 100 μl ±0.6% Giallo Pezzo
15723469 200 μl ±0.6% Giallo Pezzo
15743469 250 μl ±0.6% Blu Pezzo
15753469 500 μl ±0.6% Blu Pezzo
15763469 1000 μl ±0.6% Blu Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 15733469 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 3124000091
In stock
Add to basket
Edge
Resistant to chemical, thermal, and mechanical stress
  • Pulsante di controllo e sforzo minimo per l'espulsione, per operazioni a vantaggio dell'ergonomia
  • Display del volume a 4 cifre, visualizzazione ingrandita. Display di calibrazione e apertura per regolazione di liquidi e volumi specifici. Sistema a pistone Ultra light PerfectPiston™ realizzato in Fortron™ resistente agli agenti chimici. Clip per collegamento rapido che consente di rimuovere la parte inferiore in due rapidi passaggi (non disponibile in pipettatori da 10μ l). Il cono a molla aderisce perfettamente al puntale. Il colore indica il volume del pipettatore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accuracy ±0.6%
Autoclavabile Sì
Colore Blu
Da utilizzare con 1000 μL Pipette Tip
Numero di canali 1
Tipo Fixed Volume Pipette
Volume (sistema metrico) 200 μl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntale per pipetta da 1000 μl
Include Cono pipetta a molla, espulsore, pulsante di azionamento blu