Descrizione
- Pulsante di controllo e sforzo minimo per l'espulsione, per operazioni a vantaggio dell'ergonomia
- Display del volume a 4 cifre, visualizzazione ingrandita. Display di calibrazione e apertura per regolazione di liquidi e volumi specifici. Sistema a pistone Ultra light PerfectPiston™ realizzato in Fortron™ resistente agli agenti chimici. Clip per collegamento rapido che consente di rimuovere la parte inferiore in due rapidi passaggi (non disponibile in pipettatori da 10μ l). Il cono a molla aderisce perfettamente al puntale. Il colore indica il volume del pipettatore
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.8% |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Grigio |
| Da utilizzare con | 20 μL Pipette Tip |
| Tipo | Fixed Volume Pipette |
| Volume (sistema metrico) | 20 μl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Puntale per pipetta da 20 μl |
| Include | Cono pipetta a molla, espulsore, pulsante di azionamento grigio chiaro |