Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5427 R
Codice prodotto. 13453396 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 x 5 mL Eppendorf Tubes
24 vasi da 1.5/2 ml
24 x 1.5/2 mL
30 vasi da 1.5/2 ml
48 provette per PCR da 0.2 ml
48 vasi da 1.5/2 ml
Include:
Aerosol-tight with Rotor Lid
Bordo più alto per centrifugazione sicura di un massimo di 24 colonne di microcentrifugazione, tenuta antiaerosol con coperchio Eppendorf QuickLock™
Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™
Plastic Rotor Lid
Rotor Lid
Förpackningsstorlek:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacità Include Förpackningsstorlek
13453396 48 vasi da 1.5/2 ml Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ Pezzo
13443396 24 vasi da 1.5/2 ml Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ Pezzo
13473396 30 vasi da 1.5/2 ml Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ Pezzo
15148354 12 x 5 mL Eppendorf Tubes Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ Pezzo
13483396 24 vasi da 1.5/2 ml Bordo più alto per centrifugazione sicura di un massimo di 24 colonne di microcentrifugazione, tenuta antiaerosol con coperchio Eppendorf QuickLock™ Pezzo
13463396 30 vasi da 1.5/2 ml Rotor Lid Pezzo
13493396 48 vasi da 1.5/2 ml Rotor Lid Pezzo
13403406 48 provette per PCR da 0.2 ml Plastic Rotor Lid Pezzo
13413406 24 x 1.5/2 mL Aerosol-tight with Rotor Lid Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13453396 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5409710001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Elevata tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™
  • Precision-engineered for optimal sample separation.
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
  • Aerosol-tight options available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Rotore per centrifuga 5427 R
Capacità 48 vasi da 1.5/2 ml
RCF max 18,213 x g
Velocità max 12,700 gir/min
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge 5427 R
Include Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™
Modello FA-45-48-11