Learn More
Eppendorf™ S-4-104 Rotor Adapters
Codice prodotto. 13256619 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1 provette da 250 ml
1 x 500 mL Bottle
14 provetta a fondo conico da 15 ml
14 provetta a fondo conico da 5 ml
20 provette da 5.5/12 ml
23 provette da 2.6/8 ml
23 provette da 7/17 ml
4 flaconi con imboccatura larga da 750 ml
5 provetta a fondo conico da 50 ml
50 provette da 1.5/2 ml
7 provetta a fondo conico da 50 ml
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
13256619 5 provetta a fondo conico da 50 ml pezzi 2
13236629 7 provetta a fondo conico da 50 ml pezzi 2
12886243 14 provetta a fondo conico da 15 ml pezzi 2
13276619 20 provette da 5.5/12 ml pezzi 2
13286619 23 provette da 2.6/8 ml pezzi 2
13216629 1 provette da 250 ml pezzi 2
13296619 50 provette da 1.5/2 ml pezzi 2
15188364 14 provetta a fondo conico da 5 ml pezzi 2
13206629 23 provette da 7/17 ml pezzi 2
13226629 4 flaconi con imboccatura larga da 750 ml pezzi 2
15159043 1 x 500 mL Bottle 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 13256619 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5825732006
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
2 piece set
Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni.
  • For use with Centrifuge 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adattatore per rotore
Capacità 5 provetta a fondo conico da 50 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotore S-4-104 per centrifuga 5810/5810R
N. per confezione 2 Pack