Learn More
Eppendorf™ S-4-104 Rotor Adapters
Codice prodotto. 13296619 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1 provette da 250 ml
1 x 500 mL Bottle
14 provetta a fondo conico da 15 ml
14 provetta a fondo conico da 5 ml
20 provette da 5.5/12 ml
23 provette da 2.6/8 ml
23 provette da 7/17 ml
4 flaconi con imboccatura larga da 750 ml
5 provetta a fondo conico da 50 ml
50 provette da 1.5/2 ml
7 provetta a fondo conico da 50 ml
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
13296619 50 provette da 1.5/2 ml pezzi 2
13256619 5 provetta a fondo conico da 50 ml pezzi 2
13236629 7 provetta a fondo conico da 50 ml pezzi 2
12886243 14 provetta a fondo conico da 15 ml pezzi 2
13276619 20 provette da 5.5/12 ml pezzi 2
13286619 23 provette da 2.6/8 ml pezzi 2
13216629 1 provette da 250 ml pezzi 2
15188364 14 provetta a fondo conico da 5 ml pezzi 2
13206629 23 provette da 7/17 ml pezzi 2
13226629 4 flaconi con imboccatura larga da 750 ml pezzi 2
15159043 1 x 500 mL Bottle 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 13296619 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5825740009
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
2 piece set
Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni.
  • For use with Centrifuge 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adattatore per rotore
Capacità 50 provette da 1.5/2 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotore S-4-104 per centrifuga 5810/5810R
N. per confezione 2 Pack