Learn More
Eppendorf™ S-4-72 Rotor Adapters
Codice prodotto. 13206599 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1 provette da 250 ml
12 provette da 7/17 ml
13 provette da 5.5/12 ml
14 provette da 2.6/8 ml
2 provetta a fondo conico da 50 ml
26 provette da 1.5/2 ml
4 provetta a fondo conico da 50 ml
8 provetta a fondo conico da 15 ml
8 provetta a fondo conico da 5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
13206599 13 provette da 5.5/12 ml pezzi 2
13256589 8 provetta a fondo conico da 15 ml pezzi 2
13266589 4 provetta a fondo conico da 50 ml pezzi 2
13276589 1 provette da 250 ml pezzi 2
13286589 2 provetta a fondo conico da 50 ml pezzi 2
12806223 14 provette da 2.6/8 ml pezzi 2
13216599 12 provette da 7/17 ml pezzi 2
15108364 8 provetta a fondo conico da 5 ml pezzi 2
13226599 26 provette da 1.5/2 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 13206599 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5804791002
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Per l'uso con secchi tondi da 4 x 250 ml
  • For use with Centrifuge 5804/5804 R and 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adattatore
Capacità 13 provette da 5.5/12 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotore S-4-72 (4 x 250 ml) in centrifughe modello 5804/5810
Dimensioni provetta 5.5/12 mL