Learn More
Eppendorf™ Pipette sierologiche sterili
Codice prodotto. 15280775 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Arancione
Blue
Green
Rosso
Violet
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 200
pezzi 400
pezzi 600
pezzi 800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
15280775 25 mL Rosso pezzi 200
15240775 1 mL Yellow pezzi 800
15250775 2 mL Green pezzi 600
15260775 5 mL Blue pezzi 400
15270775 10 mL Arancione pezzi 400
15290775 50 mL Violet pezzi 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15280775 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030127730
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pipette monouso per aspirare ed erogare liquido mediante pipettatori manuali ed elettronici. Le pipette sierologiche sterili Eppendorf™ sono calibrate per l'erogazione. Con codifica a colori in base al formato per una facile identificazione.
  • Clear and precise graduations for easy volume determination
  • Color-coding for easy identification of pipet sizes
  • Subunits with dispenser option to keep stored products safe
  • Individually wrapped pipets for reliable sterility
  • Ultra-pure virgin polystyrene meeting the requirement of USP VI
  • Harmonized and well-fitting operation with Easypet 3, compatibility with all existing pipet helpers
  • Sterility assurance level of 10-6
  • Certified absence of detectable pyrogens, DNA, RNase and DNase
  • Certified non-cytotoxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.5 mL
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Graduato Sì
Graduazioni 0.2 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Quantità 200 Pk. (4 Bags of 50)
Colore Rosso
Volume (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 343 mm
Tipo Pipetta sierologica