Learn More
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™
Codice prodotto. 13598470 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Piastra per PCR a 384 pozzetti
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
13598470 Piastra per PCR a 384 pozzetti Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13598470 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5307000000
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Temperature accurate e uniformi con termoblocchi. I termoblocchi Eppendorf™ Smartblock™ sono compatibili con Eppendorf ThermoMixer™ C e con un'ampia gamma di applicazioni.
  • Fino a 24 provette (da 2.0ml)
  • Sostituibile in pochi secondi
  • Riconoscimento automatico del blocco per una manipolazione sicura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf ThermoMixer C
Capacità Piastra per PCR a 384 pozzetti
Tipo Thermoblocco
Capacità bottiglia lavaggio/scarto Piastra per PCR a 384 pozzetti