Learn More
Eppendorf™ Buretta
Codice prodotto. 10236721 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10236721 50 mL Pezzo
10236671 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10236721 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4965000017
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Extremely robust with the display and control elements guaranteeing simple, fatigue-free operation
L'innovativa Top Buret Eppendorf stabilisce nuovi standard per la titolazione manuale. Una nuova tecnica di erogazione senza impulsi consente di dosare in modo continuo i volumi desiderati, eliminando la necessità di aspirare nuovo liquido ogni volta. Questo rende la titolazione più semplice e sicura, con valori di precisione che rientrano perfettamente nei limiti richiesti
  • Tecnica di erogazione continua senza impulsi, per una titolazione rapida
  • Valvola di sicurezza brevettata per deaerazione senza perdita di reagente
  • Alimentazione con cellule primarie a lunga durata e display dello stato di carica
  • Range di erogazione da 0.01 ml a 999.9 ml
  • Unità elettronica amovibile
  • Monocanale con facile programma di calibrazione
  • Tubo di scarico ruotabile di 360 °
  • Tubo di scarico regolabile: in orizzontale: da 142 a 220 mm, in verticale: da 10 a 200 mm
  • Tubo di aspirazione telescopico per impostazione automatica della lunghezza da 210 mm a 370 mm
  • Collegamento per provetta per essiccazione
  • Per erogare il terreno è sufficiente ruotare le manopole
Modello M
  • Quantità erogata 2,500μ l per rotazione
Modello H
  • Quantità erogata 5,000μ l per rotazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Standard
Product Type Digital Bottletop Dispenser
Volume (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rapid Titration
Include Recirculation valve, valve toggle, telescopic filling tube, adjustable discharge tube, three adapters 40/38/32 mm bottle threads, 2 x 1.5 V micro-battery, quality certificate