Learn More
Eppendorf™ Provetta da 5 ml
Codice prodotto. 15138344 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
4 Bags x 100 Tubes
4 Bags x 50 Tubes
Confezione da 200
In confezione singola
Sacchetto
Purity or Quality Grade:
Biopur™
Forensic DNA Grade
PCR Clean
Sterile
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 200
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Purity or Quality Grade Colore Dimensione della confezione
15138344 Sacchetto PCR Clean Trasparente pezzi 200
15188344 4 Bags x 100 Tubes PCR Clean Clear 1 set
15260506 Confezione da 200 PCR Clean Amber pezzi 200
15675357 4 Bags x 50 Tubes Forensic DNA Grade Clear pezzi 200
15148344 Sacchetto Sterile Trasparente pezzi 200
15158344 In confezione singola Biopur™ Trasparente pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15138344 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030119460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.80€
    52.80€ / pezzi 200
    Risparmia 4.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare le provette per la processazione sicura e semplice di volumi di campione fino a 5.0 ml. Le provette Eppendorf Tubes™ rappresentano la soluzione perfetta per operazioni con volumi di campione medi.
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
  • Ideal for working with medium-sized sample volumes ranging from 0.5 mL to 5.0 mL.
  • Designed for ease of use and user-friendly handling during sample preparation and processing.
  • Suitable for a wide range of temperatures, ensuring adaptability to various experimental conditions.
  • Provides reliable safety during centrifugation with a maximum rating of up to 25,000 x g.
  • Specifically designed to enhance sample recovery, preserving the integrity of your samples.
  • Available in Eppendorf Quality, PCR Clean, Biopur™, Sterile, and Forensic DNA Grade quality for tested purity.
  • Free of plasticizers, biocides or mold release agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Materiale chiusura Polypropylene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale Polipropilene
N. per confezione 200 Pk.
Imballaggio Sacchetto
Quantità 200/contenitore
Sterilità Non-sterile
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Sì
Forma Conico
Capacità (sistema imperiale) 0.169 oz.
Dichiarazioni di pulizia Free of plasticizers, biocides or mold release agents
ACT Label Yes
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Snap Cap
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura Sì
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Provetta per microcentrifuga, PCR Clean
RCF max 25.000 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean