Learn More
Eppendorf™ Provetta da 5 ml
Codice prodotto. 15158344 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
4 Bags x 100 Tubes
4 Bags x 50 Tubes
Confezione da 200
In confezione singola
Sacchetto
Purity or Quality Grade:
Biopur™
Eppendorf Quality
Forensic DNA Grade
PCR Clean
Sterile
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 200
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Purity or Quality Grade Colore Dimensione della confezione
15158344 In confezione singola Biopur™ Trasparente pezzi 50
15128344 Sacchetto Eppendorf Quality Trasparente pezzi 200
15138344 Sacchetto PCR Clean Trasparente pezzi 200
15188344 4 Bags x 100 Tubes PCR Clean Clear 1 set
15260506 Confezione da 200 PCR Clean Amber pezzi 200
15675357 4 Bags x 50 Tubes Forensic DNA Grade Clear pezzi 200
15148344 Sacchetto Sterile Trasparente pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15158344 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030119479
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare le provette per la processazione sicura e semplice di volumi di campione fino a 5.0 ml. Le provette Eppendorf Tubes™ rappresentano la soluzione perfetta per operazioni con volumi di campione medi.
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
  • Il fondo conico consente l'utilizzo negli adattatori e nei rack esistenti
  • In polipropilene trasparente per una facile visibilità dei granuli
  • Prodotti senza l'uso di agenti di scorrimento, plastificanti e biocidi, non interferiscono con i prodotti
  • L'evaporazione del campione durante la conservazione e l'incubazione è ridotta al minimo grazie all'accurata tenuta del coperchio
  • L'apertura accidentale del coperchio da -86 °C a 80 °C è impedita dai coperchi incernierati
  • La stabilità di centrifugazione fino a 25.000 x g previene la rottura delle provette
  • Disponibili con grado di purezza Eppendorf, PCR Clean, sterile e Biopur™ con certificazione a livello di lotto
  • Disponibili in materiale Protein LoBind e DNA/RNA LoBind per il massimo recupero di campioni preziosi
  • Qualità standard (Eppendorf) = non sterile
  • PCR Clean = non sterile
  • Sterile = sterile
  • Biopur = sterile
Colture cellulari, isolamento di DNA plasmidico e RNA totale, manipolazione di liquidi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Materiale chiusura Polypropylene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale PP (polipropilene)
N. per confezione 50 Pk.
Imballaggio In confezione singola
Quantità 50/cont.
Sterilità Sterili
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Sì
Forma Conico
Capacità (sistema imperiale) 0.169 once
Dichiarazioni di pulizia Free of plasticizers, biocides or mold release agents
ACT Label Yes
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Snap Cap
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura Sì
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Provetta per microcentrifuga, Biopur
RCF max 25.000 x g
Purity or Quality Grade Biopur™