Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™
Codice prodotto. 10584585 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 2.5 mL
1 to 20 μL
10 to 200 μL
Da 0.2 a 5 ml
Da 0.5 a 10 μl
Da 0.5 a 10 ml
Da 15 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 50 a 1000 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Light Gray
Red
Turchese
Viola
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
10584585 Da 0.5 a 10 μl Grigio Pezzo
16281682 1 to 20 μL Light Gray Pezzo
10237554 Da 5 a 100 μl Giallo Pezzo
16222401 10 to 200 μL Giallo Pezzo
10461255 Da 15 a 300 μl Arancione Pezzo
10126314 Da 50 a 1000 μl Blu Pezzo
16232401 0.1 to 2.5 mL Red Pezzo
10034384 Da 0.2 a 5 ml Viola Pezzo
10115934 Da 0.5 a 10 ml Turchese Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10584585 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4861000015
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eliminano i potenziali rischi di errore associati al pipettaggio manuale. Le pipette elettroniche Eppendorf™ Xplorer™ offrono parametri regolabili con precisione e risultati riproducibili e accurati. Pipettaggio senza affaticamenti e pieno controllo delle procedure di pipettaggio.
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
  • Pipette elettroniche monocanale, a 8 e 12 canali, progettate per aspirare ed erogare volumi di liquido da 0.5μ°l a 10°ml
  • Concetto operativo intuitivo e design ergonomico
  • Nove diverse impostazioni della lingua: Cinese, francese, giapponese, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco
  • Agitatore basculante multiuso
  • Quadrante di selezione
  • Espulsore innovativo
  • Angolo di visualizzazione ergonomico
  • Comoda impugnatura
  • Potente batteria ricaricabile
  • Concetto di ricarica flessibile
  • Cono a molla (eccetto i formati da 5 e 10°ml)
  • Regolazione secondo le condizioni esterne (altitudine, liquidi molto densi o fattori simili)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accuracy ±2.5% a ±0.025 μl/1 μl, ±1.5% a ±0.075 μl/5 μl, ±1% a ±0.1 μ
Tipo di batteria Ioni di litio
Punte compatibili Puntale per pipetta epT.I.P.S™ da 20 μl
Colore Grigio
Da utilizzare con epT.I.P.S. Pipette Tip (20 μL)
Numero di canali 1
Product Line Xplorer
Tipo Electronic Pipette
Volume (sistema metrico) Da 0.5 a 10 μl
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntale per pipetta epT.I.P.S™ da 20 μl
Include Agitatore basculante multiuso, cono puntale a molla, batteria e caricabatteria
Incrementi 0.01 μl
Interfaccia utente multilingue Sì
Numero di velocità 8
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 41° a 104 °F
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 5° a 40 °C
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.