Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™
Codice prodotto. 16281682 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 2.5 mL
1 to 20 μL
10 to 200 μL
Da 0.2 a 5 ml
Da 0.5 a 10 μl
Da 0.5 a 10 ml
Da 15 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 50 a 1000 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Light Gray
Red
Turchese
Viola
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
16281682 1 to 20 μL Light Gray Pezzo
10584585 Da 0.5 a 10 μl Grigio Pezzo
10237554 Da 5 a 100 μl Giallo Pezzo
16222401 10 to 200 μL Giallo Pezzo
10461255 Da 15 a 300 μl Arancione Pezzo
10126314 Da 50 a 1000 μl Blu Pezzo
16232401 0.1 to 2.5 mL Red Pezzo
10034384 Da 0.2 a 5 ml Viola Pezzo
10115934 Da 0.5 a 10 ml Turchese Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 16281682 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4861000017
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Eliminano i potenziali rischi di errore associati al pipettaggio manuale. Le pipette elettroniche Eppendorf™ Xplorer™ offrono parametri regolabili con precisione e risultati riproducibili e accurati. Pipettaggio senza affaticamenti e pieno controllo delle procedure di pipettaggio.
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
  • Electronic single channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
  • Intuitive operating concept and ergonomic design
  • Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
  • Multifunctional rocker
  • Selection dial
  • Innovative ejector
  • Ergonomic display angle
  • Convenient handle
  • Powerful rechargeable battery
  • Flexible charging concept
  • Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
  • Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria Rechargeable
Certificazione/Conformità Lot Specific Certificate
Punte compatibili Puntali universali, epT.I.P.S.™
Autoclavabile Sì (parte inferiore)
Colore Light Gray
Da utilizzare con Air-Cushion
Numero di canali 1
Product Line Xplorer
Tipo Electronic Pipette
Volume (sistema metrico) 1 to 20 μL
Da utilizzare con (applicazione) Pipettaggio di liquidi acquosi
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cuscino d'aria
Amperaggio 1 A