Learn More
Eprinomectin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475936
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16475936 100 mg 100mg
16431646 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16475936 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12643
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Eprinomectin(MK-397) is an avermectin selected for development as a topical endectocide; has anthelmintic, insecticidal and miticidal activity.
Eprinomectin(MK-397) is an avermectin selected for development as a topical endectocide
Specifica
Materiale o nome chimico Eprinomectin
CAS 123997-26-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C50H75NO14
Quantità 100 mg
Sinonimo MK-397
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (109.39 mM)
SMILES C[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](OC)C[C@H](O[C@@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@@H](/C(C)=C/C[C@@H](C3)OC4(O[C@@H]([C@@H](CC)C)[C@H](C)C=C4)C[C@H]3OC5=O)[C@@H](/C=C/C=C6CO[C@@H]7[C@@]\6(O)[C@H]5C=C(C)[C@H]7O)C)C[C@@H]2OC)O1
Molecular Weight (g/mol) 914.13
Peso formulazione 914.13
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only