Learn More
Eprosartan mesylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456858
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16456858 10 mg 10mg
16446956 100 mg 100mg
16432927 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16456858 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15834A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
MedChemExpress Eprosartan mesylate (SKF-108566J) is a selective, competitive, nonpeptid and orally active angiotensin II receptor antagonist, used as an antihypertensive. Eprosartan mesylate binds angiotensin II receptor with IC50s of 9.2 nM and 3.9 nM in rat and human adrenal cortical membranes, respectively.
Eprosartan mesylate (SKF-108566J) is a selective, competitive, nonpeptid and orally active angiotensin II receptor antagonist, used as an antihypertensive. Eprosartan mesylate binds angiotensin II receptor with IC50s of 9.2 nM and 3.9 nM in rat and human adrenal cortical membranes, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Eprosartan mesylate
CAS 144143-96-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H28N2O7S2
Quantità 10 mg
Sinonimo SKF-108566J
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 48 mg/mL (92.20 mM)
SMILES OC(/C(CC1=CC=CS1)=C/C2=CN=C(CCCC)N2CC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 520.62
Peso formulazione 520.62
Percent Purity 99.16%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only