Learn More
Eps8 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603092 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603092 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18603092 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297753PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.80€
    488.25€ / 0.1mL
    Risparmia 65.55€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Eps8 Polyclonal specifically detects Eps8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Eps8
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene epidermal growth factor receptor kinase substrate 8, epidermal growth factor receptor pathway substrate 8
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Eps8 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2059
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG