Learn More
epsilon-Caprolactam, TRC
Codice prodotto. 30134690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134690 250 g 250g
30003274 5 g 5g
30004598 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134690 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC175665250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-60-2
Formula molecolare C6 H11 N O
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Sinonimo 2H-Azepin-2-one, hexahydro-, Hexahydro-2H-azepin-2-one, 1-Aza-2-cycloheptanone, 2-Azacycloheptanone, 2-Ketohexamethylenimine, 2-Oxoazepane, 2-Oxohexamethylenimine, 2-Perhydroazepinone, 6-Caprolactam, 6-Hexanelactam, A 19374, AP, AP (lactam), Aminocaproic lactam, Azepan-2-one, Caprolactam, Hexahydro-1H-azepin-2-one, Hexahydro-2-azepinone, Hexano-6-lactam, Hexanoic acid, 6-amino-, cyclic lactam, Hexanolactam, NSC 117393, NSC 25536, NSC 4977, ε-Caprolactam, ω-Caprolactam
IUPAC Name azepan-2-one
SMILES O=C1CCCCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico e-Caprolactam
Note sul grado di purezza GC
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Peso formulazione 113.0841
Percent Purity >95%