Learn More
Epsin 3 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18605035 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18605035 100 μg 100µL
18631866 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18605035 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298974100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.32€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 43.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Epsin 3 Polyclonal specifically detects Epsin 3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Epsin 3
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:1000
Formulazione 0.2 μm filtered solution in PBS
Alias gene EPS-15-interacting protein 3, epsin 3, epsin-3, FLJ20778, MGC129899
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Epsin 3.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55040
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus