Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Codice prodotto. 17801467 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
10 to 300 μL
1000 to 1250 μL
1250 μL to 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17801467 1000 to 1250 μL Pezzo
17891457 10 to 300 μL Pezzo
17811467 1250 μL to 5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17801467 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030076257
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.10€
    36.80€ / pezzi 1
    Risparmia 4.30€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Scatola vuota, non include i puntali.
  • Contamination-free transfer of trays to stable working box
  • System optimized for use with multichannel pipettes
  • Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
  • Tips can be attached to pipette from refill trays
  • Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
  • epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
  • ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White, Blue
Capacità Pipette Tips
Materiale Polypropylene
Posizioni Multiple
Forma Square
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) epT.I.P.S reloads
Imballaggio 1 Empty Reusable Box
Quantità 1 Ea.
Size 1000 to 1250 μL
Include Box Only
Product Type Empty Tip Box
Matrice None