Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion come Reload System
BIOPHARMA
Codice prodotto. 30019045 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 50 μL
10 μL
10 to 1000 μL
5 to 300 μL
Sterilità:
Non sterile
PCR Clean
Sterile
Filtrato:
Filtrato
Non filtrato
Dimensione della confezione:
pezzi 2304
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Filtrato Dimensione della confezione
30019045 0.5 to 50 μL PCR Clean Filtrato pezzi 2304
30019052 0.5 to 50 μL Non sterile Non filtrato pezzi 2304
30019040 0.5 to 50 μL Sterile Filtrato pezzi 2304
30019036 5 to 300 μL Non sterile Non filtrato pezzi 2304
30019038 5 to 300 μL PCR Clean Filtrato pezzi 2304
30019042 5 to 300 μL Sterile Filtrato pezzi 2304
30019031 10 to 1000 μL Non sterile Non filtrato pezzi 2304
30019053 10 to 1000 μL PCR Clean Filtrato pezzi 2304
30019030 10 μL Non sterile Non filtrato pezzi 2304
30019046 10 μL PCR Clean Filtrato pezzi 2304
30019029 10 μL Sterile Filtrato pezzi 2304
30019056 10 to 1000 μL Sterile Filtrato pezzi 2304
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 30019045 Supplier Eppendorf Supplier No. 0030014430
In stock
Add to basket
Edge
epT.I.P.S. Motion è stato sviluppato per funzionare in perfetta combinazione con la nostra piattaforma epMotion. In combinazione con un accessorio TipHolder, i vassoi reload offrono un'opzione più ecologica.
  • epT.I.P.S. Motion può essere usato con epMotion™ 96 o integrato nella vostra stazione di lavoro come reload system se combinato con il TipHolder per puntali
  • I puntali ricaricabili di alta qualità sono forniti in una confezione blister in PET con tappo sigillato
  • I autoclavabile, TipHolder in alluminio che sostituisce la scatola monouso, riduce i rifiuti fino al 40%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (sistema metrico) 0.5 to 50 μL
Filtrato Filtrato
Sterilità PCR Clean
Colore Trasparente
Autoclavabile Non autoclavabile
Formato Supporto per punte sospese
Stile punta Standard, Straight
Product Type Puntali robotiche
Monouso Uso singolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf epMotion
Graduato No
Materiale Polipropilene