Descrizione
- epT.I.P.S. Motion può essere usato con epMotion™ 96 o integrato nella vostra stazione di lavoro come reload system se combinato con il TipHolder per puntali
- I puntali ricaricabili di alta qualità sono forniti in una confezione blister in PET con tappo sigillato
- I autoclavabile, TipHolder in alluminio che sostituisce la scatola monouso, riduce i rifiuti fino al 40%
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 10 to 1000 μL |
| Filtrato | Filtrato |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Formato | Supporto per punte sospese |
| Stile punta | Standard, Straight |
| Product Type | Puntali robotiche |
| Monouso | Uso singolo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf epMotion |
| Vedi altri risultati |