Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Come SafeRack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30019023 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.000 μL
50 μL
300 μL
Sterilità:
Non sterile
PCR Clean
Filtrato:
Filtrato
Non filtrato
Dimensione della confezione:
pezzi 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Filtrato unitSize
30019023 50 μL Non sterile Non filtrato pezzi 960
30019050 50 μL PCR Clean Filtrato pezzi 960
30019025 300 μL Non sterile Non filtrato pezzi 960
30019055 300 μL PCR Clean Filtrato pezzi 960
30019047 1.000 μL Non sterile Non filtrato pezzi 960
30019026 1.000 μL PCR Clean Filtrato pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 30019023 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 0030014600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I nuovi sistemi epMotion possono riutilizzare i puntali come scelta economica ad esempio per fasi di lavaggio multiple dello stesso pozzetto.
  • Eppendorf ha progettato in modo specifico i puntali epT.I.P.S. per un utilizzo sulla stazioni automatizzata di manipolazione dei liquidi epMotion™ 5070 e 5075
  • epT.I.P.S. Motion SafeRack, con e senza filtri, sviluppati in rack resistenti alle torsioni e esenti da contaminazioni, raccomandati per il riutilizzo dei puntali dei sistemi epMotion 5073
  • I nuovi sistemi epMotion consentono di riutilizzare i puntali ad es. per risparmiare sui costi legati a più operazioni di lavaggio dello stesso pozzetto. In questo caso consigliamo l'utilizzo degli speciali puntali epT.I.P.S. Motion SafeRack.
  • Singoli scomparti nel rack per evitare la contaminazione crociata tra i puntali utilizzati
  • Disponibili nella qualità standard e PCR clean per 50 µL, 300 µL, e 1000 µL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 μL
Filtrato Non filtrato
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Non autoclavabile
Formato Scatola
Stile punta Standard, Straight
Product Type Puntali robotiche
Monouso Uso singolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf epMotion
Graduato No
Materiale Polipropilene