Learn More
Eppendorf Puntali epT.I.P.S.™ Motion per pipette
Codice prodotto. 30019035 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
50 μL
300 μL
1000 μL
Sterilità:
Non sterile
PCR Clean
Sterile
Filtrato:
Filtrato
Non filtrato
Dimensione della confezione:
pezzi 960
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Filtrato Dimensione della confezione
30019035 300 μL Sterile Non filtrato pezzi 960
30019024 10 μL Non sterile Non filtrato pezzi 960
30019033 10 μL PCR Clean Filtrato pezzi 960
30019048 10 μL Sterile Non filtrato pezzi 960
30019054 10 μL Sterile Filtrato pezzi 960
30019043 50 μL Non sterile Non filtrato pezzi 960
30019051 50 μL PCR Clean Filtrato pezzi 960
30019037 50 μL Sterile Non filtrato pezzi 960
30019028 50 μL Sterile Filtrato pezzi 960
30019044 300 μL Non sterile Non filtrato pezzi 960
30019034 300 μL PCR Clean Filtrato pezzi 960
30019049 300 μL Sterile Filtrato pezzi 960
30019032 1000 μL Non sterile Non filtrato pezzi 960
30019039 1000 μL PCR Clean Filtrato pezzi 960
30019027 1000 μL Sterile Non filtrato pezzi 960
30019041 1000 μL Sterile Filtrato pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 30019035 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 0030015223
In stock
Aggiungi al carrello
Eppendorf Totally Integrated Pipetting System (epT.I.P.S.) Motion è stato sviluppato per funzionare in perfetta combinazione con la nostra piattaforma epMotion.
  • I processi di pipettaggio automatico pongono richieste elevate per quanto riguarda il design e il materiale dei puntali utilizzati
  • Eppendorf ha progettato in modo specifico gli epT.I.P.S. Motion per un utilizzo su epMotion™ 5070, 5073 e 5075 Liquid Handling Workstation
  • Puntali epT.I.P.S. Motion con e senza filtri, sviluppati in rack resistenti alle torsioni e puliti
  • I processi di produzione di alta precisione garantiscono un'installazione perfetta e una dispensazione estremamente accurata. Ciò che più conta, i puntali sono ottimizzati per una semplice erogazione automatica nel contenitore di raccolta della stazione di manipolazione dei liquidi. inoltre epT.I.P.S. Motion può essere integrato nella workstation come sistema di riempimento
  • Confezionati in rack senza rischio di contaminazione, i puntali epT.I.P.S. Motion sono disponibili nei seguenti livelli di purezza: standard Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile, PCR clean e Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 300 μL
Filtrato Non filtrato
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Non autoclavabile
Formato Scatola
Stile punta Standard, Straight
Product Type Puntali robotiche
Monouso Uso singolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf epMotion
Graduato No
Materiale Polipropilene