Descrizione
- I processi di pipettaggio automatico pongono richieste elevate per quanto riguarda il design e il materiale dei puntali utilizzati
- Eppendorf ha progettato in modo specifico gli epT.I.P.S. Motion per un utilizzo su epMotion™ 5070, 5073 e 5075 Liquid Handling Workstation
- Puntali epT.I.P.S. Motion con e senza filtri, sviluppati in rack resistenti alle torsioni e puliti
- I processi di produzione di alta precisione garantiscono un'installazione perfetta e una dispensazione estremamente accurata. Ciò che più conta, i puntali sono ottimizzati per una semplice erogazione automatica nel contenitore di raccolta della stazione di manipolazione dei liquidi. inoltre epT.I.P.S. Motion può essere integrato nella workstation come sistema di riempimento
- Confezionati in rack senza rischio di contaminazione, i puntali epT.I.P.S. Motion sono disponibili nei seguenti livelli di purezza: standard Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile, PCR clean e Sterile
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Filtrato | Filtrato |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Formato | Scatola |
| Stile punta | Standard, Straight |
| Product Type | Puntali robotiche |
| Monouso | Uso singolo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf epMotion |
| Vedi altri risultati |