Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
Codice prodotto. 16657872 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 20 μL
0.1 to 5 mL
0.2 to 5 mL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 10 mL
2 to 200 μL
20 to 300 μL
50 to 1000 μL
50 to 1250 μL
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio medio
Rosso
Turquoise
Verde
Verde scuro
Violetto
turchese
Dichiarazioni di pulizia:
Biopur™ (Sterile)
Eppendorf Quality (Non-sterile)
PCR Clean (Non-sterile)
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 480
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Codice colore Dichiarazioni di pulizia Dimensione della confezione
16657872 0.5 to 10 mL Turquoise Eppendorf Quality (Non-sterile) pezzi 120
16667872 0.1 to 5 mL Violetto PCR Clean (Non-sterile) pezzi 120
16637872 0.1 to 5 mL Violetto Eppendorf Quality (Non-sterile) pezzi 120
16647872 0.2 to 5 mL Violetto Eppendorf Quality (Non-sterile) pezzi 120
16472245 0.1 to 20 μL Grigio medio Biopur™ (Sterile) pezzi 480
16482245 2 to 200 μL Giallo Biopur™ (Sterile) pezzi 480
16492245 20 to 300 μL Arancione Biopur™ (Sterile) pezzi 480
16402255 50 to 1000 μL Blu Biopur™ (Sterile) pezzi 480
16412255 50 to 1250 μL Verde Biopur™ (Sterile) pezzi 480
16422255 50 to 1250 μL Verde scuro Biopur™ (Sterile) pezzi 480
16432255 0.25 to 2.5 mL Rosso Biopur™ (Sterile) pezzi 240
16442255 0.1 to 5 mL Violetto Biopur™ (Sterile) pezzi 120
16452255 0.2 to 5 mL Violetto Biopur™ (Sterile) pezzi 120
16462255 0.5 to 10 mL turchese Biopur™ (Sterile) pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16657872 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030071654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    70.20€ / pezzi 120
    Risparmia 8.10€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Garantiti PCR clean, sterili, privi di pirogeni, di ATP e di DNA batterico, soddisfano i requisiti più rigorosi dell'industria medica, farmaceutica e alimentare, come pure i criteri della biologia molecolare e cellulare. Numero di lotto e data di scadenza sull'etichetta di ogni rack
I puntali per pipette Eppendorf Biopur in rack monouso offrono il massimo livello di purezza biologica Garantiti PCR clean, Sterile, privi di pirogeni, ATP e DNA Tutte le varianti presterilizzate di epT.I.P.S. e di ep Dualfilter T.I.P.S. sono disponibili in rack Le confezioni sterili sono conformi agli standard DIN EN ISO 11607 e DIN EN 868-2-10 Ispezione continua di ogni lotto di produzione dei rack da parte di un laboratorio indipendente I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito www.eppendorf.com/certificates Confezionati in rack con acks384, 96, 48 o 24 puntali Per l'uso nei settori dell'industria farmaceutica e alimentare, per applicazioni di biologia molecolare e cellulari Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del 19 % per ogni rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.5 to 10 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Turquoise
Colore rack Turquoise
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 165 mm
Certificazione/Conformità EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 and 2 and DIN EN 868-2 to 10
Dichiarazioni di pulizia Eppendorf Quality (Non-sterile)
Da utilizzare con (applicazione) Cell/Molecular Biology, Medical, Pharmaceutical, and Food Industries
Formato In rack
Stile punta Narrow
Imballaggio 120 Tips (5 Racks x 24 Tips)
Product Type Pipette Tips
Codice colore Turquoise
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Air-Cushion System
Graduato Yes
Product Line epT.I.P.S.
Materiale Polipropilene