Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks (EU-IVD)
Garantiti PCR clean, sterili, privi di pirogeni, di ATP e di DNA batterico, soddisfano i requisiti più rigorosi dell'industria medica, farmaceutica e alimentare, come pure i criteri della biologia molecolare e cellulare
Marca: Eppendorf™ 0030075340
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56700kg
Descrizione
- I puntali per pipette Biopur offrono il massimo livello di purezza biologica
- Certificati PCR clean, Sterile, privi di pirogeni, ATP e DNA
- Per l'uso nei settori dell'industria medica, farmaceutica e alimentare, per applicazioni di biologia molecolare e cellulari
- Ispezione di ogni lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente
- I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
- Anche gli ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax presterilizzati sono offerti in rack
- Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
- Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni rack
Specifica
arancione | |
puntali incolore | |
55 mm | |
Cell/Molecular Biology, Medical, Pharmaceutical and Food Industries | |
epT.I.P.S.™, Biopur™ | |
Rack | |
Consumables |
20 to 300 μL | |
Yes | |
DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-2-10 (Sterility Packaging) | |
Cuscino d'aria | |
Replaces Order No. 0030075048 | |
480 tips | |
5 racks × 96 tips |