Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks (EU-IVD)
Garantiti PCR clean, sterili, privi di pirogeni, di ATP e di DNA batterico, soddisfano i requisiti più rigorosi dell'industria medica, farmaceutica e alimentare, come pure i criteri della biologia molecolare e cellulare
Marca: Eppendorf™ 0030075358
47.83 EUR valido fino al 2021-02-28
Usa il codice promo "14802" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80100kg
Descrizione
- I rack di puntali per pipette epT.I.P.S.™ Eppendorf™ Biopur garantiscono la massima purezza biologica
- Garantiti 'PCR clean', sterili, apirogeni, privi di ATP e di DNA batterico
- Soddisfano i requisiti più severi delle industrie mediche, farmaceutiche e alimentari
- Soddisfano anche i requisiti definiti per biologia molecolare e cellulare
- Numero di lotto e data di scadenza sull'etichetta di ogni rack
- Certificati specifici per il lotto emessi da un laboratorio indipendente disponibili per il download
- Rack dal design sottile e moderno con coperchio richiudibile
- Migliore sostenibilità con il 20% in meno di polipropilene consumato per ciascun rack
- I puntali per pipette del gruppo di prodotti epT.I.P.S.™, dotati dei rispettivi codici prodotto, sono progettati e realizzati per il trasferimento di liquidi a bassa contaminazione.
- In particolare, per campioni provenienti dal corpo umano e per reagenti nell'ambito di un'applicazione diagnostica in vitro al fine di consentire l'uso previsto per il dispositivo medico diagnostico in vitro
- I rack epT.I.P.S.™ citati sono dispositivi diagnostici in vitro in conformità alla direttiva 98/79/CE del 27 ottobre 1998 del Parlamento e del Consiglio europeo
- Sono monouso e devono essere utilizzati da personale qualificato
Specifica
Blu | |
Trasparente | |
71 mm | |
Biologia cellulare/molecolare, settore medico, farmaceutico e alimentare | |
epT.I.P.S.™, Biopur™ | |
In rack | |
Materiali di consumo |
Da 50 a 1.000 μl | |
Sì | |
DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-2-10 (imballaggio sterile) | |
Cuscino d'aria | |
Sostituisce l'ordine n. 0030075064 | |
480 puntali | |
5 rack × 96 puntali |