Descrizione
- Trasferimento senza contaminazione dei vassoi a una stabile scatola di lavoro
- Sistema ottimizzato per l'uso con pipette multicanale
- Vassoi con codifica colore per un semplice riconoscimento del puntale e della pipetta
- I puntali possono essere fissati alla pipetta dai vassoi di ricarica
- Le scatole e i vassoi sono autoclavabili a 121°C per un utilizzo successivo
- epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponibili in Eppendorf Quality
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 50 to 1000 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Colore | Puntali Incolore |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 71 mm |
| Certificazione/Conformità | 98/79 EC |
| Dichiarazioni di pulizia | Eppendorf Quality™ |
| Imballaggio | Set |
| Quantità | 480 Pk. |
| Product Type | Materiali di consumo |
| Vedi altri risultati |
The pipette tips of the epT.I.P.S.™ product group with the respective product numbers are designed and constructed for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in-vitro diagnostic application in order to allow the in-vitro diagnostic medical device to be used as intended. The above mentioned epT.I.P.S.™ are in-vitro diagnostic devices according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. They are intended exclusively for single use and for application by qualified staff.