Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0 - Pipette Tips
Codice prodotto. 17332890 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
0.1 to 5.0 mL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 20 μL
2 to 200 μL
20 to 300 μL
50 to 1000 μL
50 to 1250 μL
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio chiaro
Grigio medio
Grigio scuro
Rosso
Verde
Verde scuro
Violetto
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Codice colore Dimensione della confezione
17332890 0.1 to 10 μL Grigio scuro pezzi 96
17342890 0.1 to 20 μL Grigio medio pezzi 96
17352890 0.5 to 20 μL Grigio chiaro pezzi 96
17362890 2 to 200 μL Giallo pezzi 96
17372890 20 to 300 μL Arancione pezzi 96
17382890 50 to 1000 μL Blu pezzi 96
17392890 50 to 1250 μL Verde pezzi 96
17302900 50 to 1250 μL Verde scuro pezzi 96
17312900 0.25 to 2.5 mL Rosso pezzi 48
17322900 0.1 to 5.0 mL Violetto pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 17332890 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030076125
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
I puntali epT.I.P.S. offrono massima tenuta con operazioni di fissaggio ed espulsione del puntale a sforzo minimo.
  • Trasferimento senza contaminazione dei vassoi a una stabile scatola di lavoro
  • Sistema ottimizzato per l'uso con pipette multicanale
  • Vassoi con codifica colore per un semplice riconoscimento del puntale e della pipetta
  • I puntali possono essere fissati alla pipetta dai vassoi di ricarica
  • Le scatole e i vassoi sono autoclavabili a 121°C per un utilizzo successivo
  • epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponibili in Eppendorf Quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 to 10 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Puntali Incolore
Autoclavabile Autoclavable
Modello epTIPS
Lunghezza (sistema metrico) 34 mm
Certificazione/Conformità Eppendorf Quality, ISO 14001 certified
Dichiarazioni di pulizia Eppendorf Quality (Non-sterile)
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory work and Liquid Handeling
Formato Scatola
Stile punta Standard
Imballaggio 1 Reusable Box x 96 Tips
Quantità 96 Tips/Cs.
Product Type Consumabili
Include Reusable Box, Tips
Codice colore Grigio scuro
Monouso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Air-Cushion System
Graduato Yes
Product Line epT.I.P.S.
Materiale Polipropilene