Descrizione
- Trasferimento senza contaminazione dei vassoi a una stabile scatola di lavoro
- Sistema ottimizzato per l'uso con pipette multicanale
- Vassoi con codifica colore per un semplice riconoscimento del puntale e della pipetta
- I puntali possono essere fissati alla pipetta dai vassoi di ricarica
- Le scatole e i vassoi sono autoclavabili a 121°C per un utilizzo successivo
- epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponibili in Eppendorf Quality
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 2 to 200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Puntali Incolore |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | epTIPS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 53 mm |
| Certificazione/Conformità | EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 and 2, DIN EN 868-2 to 10 |
| Dichiarazioni di pulizia | Eppendorf Quality (Non-sterile) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipetting liquids, dispensing liquids, mixing liquids, filling plates and reaction vessels, filling gels for electrophoresis, phase extraction and removal of supernatants |
| Vedi altri risultati |