Learn More
Eppendorf™ Puntali con doppio filtro epTIPS™
Puntali per pipetta che consentono un totale recupero del campione e un pipettaggio rapido. I puntali con doppio filtro epTIPS™ sono caratterizzati dalla filtrazione a due fasi dei contaminanti. I due strati di filtrazione, realizzati in materiale flessibile e idrorepellente, aderiscono perfettamente al cono del puntale trattenendo quasi il 100% di tutti gli aerosol e delle biomolecole.
Specifica
| Filtrato | Sì |
|---|---|
| Sterilità | Sterili |
| Dichiarazioni di pulizia | PCR-clean |
| Stile punta | Puntali con doppio filtro |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipetta |
Descrizione
Use these pipette tips for full sample recovery and quick pipetting. epTIPS™ Dual Filter Tips offer a two-phase filter for contamination protection. The two filter layers made of flexible, hydrophobic material, fit perfectly in the tip cone and retain near 100% of all aerosols and biomolecules.
I puntali sono costituiti da un'unica barriera di protezione filtrante a due fasi in polietilene idrofobo:- Lo strato blu superiore offre una protezione molto efficace da piccole particelle di aerosol e biomolecole (DNA)
- Lo strato inferiore agisce come prefiltro e protegge efficacemente da particelle di aerosol, gocce, schizzi e quantità maggiori di liquidi
- La combinazione dei due strati garantisce un'eccezionale efficacia contro i contaminanti da aerosol
- Tutti i puntali ep Dualfilter T.I.P.S.™ sono esenti da PCR* (privi di DNA umano, DNasi, RNasi, inibitori della PCR*) e sterili (in base agli standard USP, DAB, Farmacopea europea) per soddisfare i requisiti specifici dei laboratori di biologia molecolare
Specifica
| Sì | |
| PCR-clean | |
| Pipetta |
| Sterili | |
| Puntali con doppio filtro |