Learn More
Eppendorf™ Scatola di puntali per pipettatori a bassa ritenzione epTIPS™
Scatola con codifica a colori per la conservazione dei puntali per pipette epTIPS
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
|---|---|
| Da utilizzare con (applicazione) | I puntali da 0.1 μl a 10 μl e da 2 μl a 200 μl vengono forniti in pile da cinque, sterilizzabili in autoclave impilati |
| Formato | Rack |
| Stile punta | Scatola di puntali per pipettatore a bassa ritenzione |
Descrizione
Colour coded box for storing epTIPS pipettor tips
- Trasferimento dei vassoi alla confezione di ricarica senza contaminazioni (scatola epTIPS) con coperture in plastica
- I rack possono essere autoclavati
- Disponibili anche in qualità 'PCR clean', esenti da DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori della PCR
- I puntali da 0.1 μl a 10 μl e da 2 μl a 200 μl vengono forniti in pile da cinque sterilizzabili in autoclave
Specifica
| Autoclavable | |
| I puntali da 0.1 μl a 10 μl e da 2 μl a 200 μl vengono forniti in pile da cinque, sterilizzabili in autoclave impilati | |
| Rack | |
| Scatola di puntali per pipettatore a bassa ritenzione |