Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatori a bassa ritenzione epTIPS™
Questi puntali per pipettatori offrono maggiore riproducibilità e minore perdita di costosi reagenti nelle delicate applicazioni PCR e PCR in tempo reale. I puntali per pipettatori a bassa ritenzione Eppendorf™ epTIPS™ sono ideali per applicazioni relative a colture cellulari (terreno) e applicazioni con campioni contenenti detergenti.
Marca:  Eppendorf™ 0030010035
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13500kg
Codice prodotto. 10035341
Quantità Prezzo
1 38.33€ / pezzi 100
10 36.10€ / pezzi 100
In stock, pronto per la spedizione: 297
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tips are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
  • Ultrahomogenous surface for maximum reproducibility
  • Ultrahydrophobic surface for minimal sample loss
  • Significantly reduced foam formation during pipetting
  • Extreme resistance to chemicals
  • Available in PCR clean and Eppendorf Quality
  • Also available as ep Dualfilter T.I.P.S. in PCR clean/Sterile (sterile and pyrogen-free)
  • No coating
Specifica
Specifica
Pipettatore Eppendorf
Non-Filtered
Giallo
Soddisfano i requisiti più rigorosi in ambito medico, farmaceutico, dell'industria alimentare, PCR*, biologia molecolare e citotecnologia
Puntali per pipettatore a bassa ritenzione
Da 2 a 200 μl
Sterile
5.3 cm
Eppendorf™