Learn More
Equilin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488656
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488656 100 mg -
16434567 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488656 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1176
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Equilin (7-Dehydroestrone) is an important member of the large group of oestrogenic substances and is chemically related to menformon (oestrone). Equilin increases the growth of cortical neurons via an NMDA receptor-dependent mechanism.
Equilin (7-Dehydroestrone) is an important member of the large group of oestrogenic substances and is chemically related to menformon (oestrone). Equilin increases the growth of cortical neurons via an NMDA receptor-dependent mechanism.
Specifica
Materiale o nome chimico Equilin
CAS 474-86-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H20O2
Quantità 100 mg
Sinonimo 7-Dehydroestrone
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (372.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])C3=CCC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Peso formulazione 268.35
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only