Learn More
MP Biomedicals™ Equine Donor Serum
Codice prodotto. p-2625236 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Colore:
Golden Brown
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Colore Dimensione della confezione
11495035 500 mL Golden Brown 500mL
11485035 100 mL Golden Brown 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11495035 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 092921154
Specifica
Certificazione/Conformità U.S. regulations
Colore Golden Brown
Content And Storage -20°C
Specie Horse
Forma Liquid
Product Type Horse Serum
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.2 μm filtration
Da utilizzare con (applicazione) Diagnostic assays
Concentrazione emoglobina ≤35mg/dL
Micoplasma rilevato No
Osmolalità 273 to 301 mOsm/kg
pH 7.1 to 8
Contenuto proteine 5.6 to 9.1 g/dL