Learn More
Sartorius Accessori per porta filtri a vuoto e sistemi di collettori
I migliori accessori per le applicazioni di filtrazione. Le apparecchiature e gli accessori Sartorius per i portafiltro a vuoto includono un gruppo portafiltro a vuoto interamente in vetro, un tubo, una pompa portatile con manometro, una valvola a 3 vie, un rubinetto a 3 vie e un connettore in acciaio inox.
21.50€ - 951.00€
Specifica
Monouso | Reusable |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per portafiltro a vuoto e sistemi di collettori |
Sterilità | Non-sterile |
Quantità | Confezione da 1 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10282581
|
Sartorius
16309 |
Supporto per strumenti da vuoto |
951.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10440443
|
Sartorius
16623 |
Tubo flessibile del vuoto in gomma |
21.50€
1m |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15942540
|
Sartorius
16673 |
Handheld Vacuum Pump with Gauge |
348.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15932540
|
Sartorius
16639 |
3-way Valve |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Equipment and accessories for performing simple vacuum filtration- All Glass, Autoclavable Vacuum Filter Holder Assembly
- Suitable for membrane filters with a diameter of 50 or 47 mm
- Includes a glass funnel, base and flask, metal clamp, and glass frit filter support
- Vacuum-resistant flask with non-ground glass rim prevents contamination while pouring
- Rubber vacuum hose
- Thick walled rubber hose for connecting the system components
- 100.6 cm hose is useable for various sizes of hose nipples
- 3-way valve
- Used with a syringe to generate the vacuum necessary for filtration
- Ideal when a permanently installed, powered vacuum generator is unavailable
- Handheld vacuum pump with gauge
- Hand-operated, PVC pump with a vacuum gauge and vacuum release lever
- Includes 60 cm of clear plastic tubing
- Creates up to 80% vacuum inside and outside of the laboratory
- 3-way tap
- Stainless steel tap for use with multi-branch filtration system
- Provides independent vacuum control for each funnel
- Thread to Luer Lock Connector
- Stainless steel connector metric
- Features 12 x 1 mm Male Thread To Male Luer Lock connections
Specifica
Reusable | |
Per portafiltro a vuoto e sistemi di collettori | |
Non-sterile | |
Confezione da 1 |