missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
The ER alpha/NR3A1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1116214. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | RIPA buffer |
| Purezza | Protein |
| Test di specificità | Homo sapiens Estrogen Receptor alpha, mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Angiogenesis, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?