Learn More
Erastin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489347
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489347 5 mg -
16452877 50 mg 50mg
16436808 10 mg 10mg
16406926 100 mg 100mg
16471196 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16489347 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15763
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Erastin is a ferroptosis inducer. Erastin binds and inhibits voltage-dependent anion channels (VDAC2/VDAC3).
Erastin is a ferroptosis inducer. Erastin binds and inhibits voltage-dependent anion channels (VDAC2/VDAC3).
Specifica
Materiale o nome chimico Erastin
CAS 571203-78-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H31ClN4O4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (22.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2OCC)C(C(N3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)C)=NC5=C1C=CC=C5
Molecular Weight (g/mol) 547.04
Peso formulazione 547.04
Percent Purity 98.46%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only