missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ErbB3/Her3 [p Tyr1289] Antibody (0004) [FITC], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30042370
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30042370 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30042370 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP330737F

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

ErbB3/Her3 Monoclonal antibody specifically detects ErbB3/Her3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ErbB3/Her3
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 0004
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene c-erbB3, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ErbB-3, erbB3-S, HER3c-erbB-3, LCCS2, lethal congenital contracture syndrome 2, MDA-BF-1, MGC88033, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-3, receptor tyrosine-protein kinase erbB-3, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic phosphopeptide corresponding to residues around Tyr1289 of the Human ErbB3/Her3
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2065
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.