Learn More
Erbium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11460270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460270 50 x 50 mm Pezzo
11311779 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11460270 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012386.FI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-52-0
Formula molecolare Er
Molecular Weight (g/mol) 167.26
Numero MDL MFCD00010987
InChI Key UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC Name erbium
SMILES [Er]
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium foil
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) thick
Quantità 50 x 50 mm
Odore Odorless
Peso ≈1.4g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (REO)
Percent Purity 99.9%