Learn More
Erbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11336908
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11336908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013653.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13760-83-3 | ErF3 | 224.25 g/mol
Erbium(III) fluoride, anhydrous is used as laboratory reagent, in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13760-83-3
Formula molecolare ErF3
Molecular Weight (g/mol) 224.25
Numero MDL MFCD00016074
InChI Key QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name erbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Er+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium(III) fluoride
Punto di fusione 1350°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 224.28
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 6.4 g/mL