Learn More
Erbium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11393877
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11393877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035695.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13813-42-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-42-8
Numero MDL MFCD00016075
Sinonimo erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Specifica
Punti di ebollizione 1280°C
Materiale o nome chimico Erbium(III) iodide
Punto di fusione 1020°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder or Pieces
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 547.97
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic